Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 819,00 zł |
Informacje o tej pozycji
819,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(O)C(=O)CCCCCCNC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
InChI key
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
HDAC wątroby szczura
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Jung, M., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 4669.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 382149-1MG | 04055977213164 |