Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 375240 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=C(N1S(C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3C)(=O)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-10-7-8-12(18(19)20)9-15(10)23(21,22)17-11(2)16-13-5-3-4-6-14(13)17/h3-9H,1-2H3
InChI key
ILVCPQPMRPHZSG-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek fenylosulfonylobenzimidazolu, który, jak wykazano, dokuje w kieszeni wiążącej ligand zarówno HNF4α, jak i HNF4γ poprzez analizy strukturalne in silico i antagonizuje aktywność wiązania DNA HNF4α (o 93% po 10 µM całonocnego leczenia komórek HepG2), skutecznie hamując aktywność komórkową zależną od HNF4α, w tym transkrypcję mRNA HNF4α (odpowiednio o 62% po 5 h i 48 h 5 µM) i OTC (omegalosporyna). mRNA (o 62% w mysim insulinoma MIN6 i 84% w hodowlach ludzkiego hepatoma HepG2 odpowiednio po 5 i 48 godzinach leczenia inhibitorem 5 µM) oraz transkrypcję promotora OTC (transkarbamoilaza omitynowa) (o 85% i >95% w ludzkich komórkach HepG2 i CV-1 transfekowanych HNF4α, odpowiednio; 48 godzin leczenia 1 µM). Zahamowanie HNF4γ przez BI6015 pośrednio prowadzi również do zmniejszenia wiązania transaktywatorów, E47 i PDX-1, z promotorem insuliny w komórkach T6PNE (48 h leczenia 5 µM). Chociaż stwierdzono, że BI6015 wykazuje selektywną cytotoksyczność wobec panelu 58 ludzkich komórek nowotworowych i Hep3B-Luc (efektywne stężenie. 1 do 10 µM), ale nie pierwotnych mysich hepatocytów, powoduje stłuszczenie wątroby zarówno in vitro (pierwotne mysie hepatocyty; 5 µM przez 3 dni), jak i u myszy in vivo (10 do 30 mg/kg/dzień przez 5 dni przez i.p.) i jest skutecznie metabolizowany przez enzymy wątrobowe, ograniczając jego skuteczność in vivo w leczeniu ludzkiego guza wątroby pochodzącego z Hep3B u myszy. BI6015 hamuje również ludzki CYP450 2C19 i szczurzy kanał wapniowy typu L (odpowiednio o 94% i 83% przy 10 µM), ale nie PPARγ ani panel 41 receptorów/enzymów pochodzenia ludzkiego, mysiego i szczurzego.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
HNFα i γ
HNFα i γ
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Kiselyuk, A., et al. 2012. Chem. Biol.19, 806.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 375240-25MG | 04055977212891 |