Przejdź do
371822
Agonista GPR120 III
The GPR120 Agonist III controls the biological activity of GPR120. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
Kwas 3-(4-((4-fluoro-4ʹ-metylo-(1,1ʹ-bifenylo)-2-ylo)metoksy)-fenylo)propanowy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21FO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.41
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=CC(F)=CC=C2C3=CC=C(C)C=C3)C=C1
General description
Przepuszczający błonę związek bifenylo-metoksy-fenylopropanianowy, który działa jako ukierunkowany na miejsce aktywne, selektywny, silny agonista receptora sprzężonego z białkiem G 120/GPR120 (EC50 rekrutacji β-arrestin 2 = 17 nM i 44 nM odpowiednio dla mGPR120 i hGPR120; EC50 mobilizacji Ca ++ = 96 nM dla hGPR120). Wykazuje znacznie zmniejszoną siłę działania w stosunku do receptora wolnych kwasów tłuszczowych 1/FFA1/GPR40 (EC50 rekrutacji β-arrestin 2 = 64,6 µM) i brak aktywności w stosunku do receptorów krótkołańcuchowych FFA FFA2/GPR43 i FFA3/GPR41.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptor sprzężony z białkiem G 120
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Shimpukade, B., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 4511.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
371822-25MG04055977213454