Przejdź do
36-010
Przeciwciało anty-fosfo-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7, EC:2.7.12.2, MAP kinase kinase 7, MAPKK 7, JNK-activating kinase 2, MAPK/ERK kinase 7, MEK 7, Stress-activated protein kinase kinase 4, SKK4, SAPK kinase 4, SAPKK-4, SAPKK4, c-Jun N-terminal kin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
4
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr275/pSer277)
Gene Information
human ... MAP2K7(5609)
General description
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami o podwójnej specyficzności 7 (UniProt: O14733; znana również jako EC:2.7.12.2, MAP kinase kinase 7, MAPKK 7, JNK-activating kinase 2, MAPK/ERK kinase 7, MEK 7;kinaza białkowa aktywowana stresem 4, SKK4, kinaza SAPK 4, SAPKK-4, SAPKK4, c-Jun N-terminal kinase kinase 2, JNK kinase 2, JNKK 2) jest kodowana przez gen MAP2K7 (znany również jako JNKK2, MEK7, MKK7, RKMK7, SKK4) (Gene ID: 5609) u człowieka. MKK4/SKK4 należy do rodziny kinaz białkowych STE Ser/Thr i jest istotnym składnikiem szlaku transdukcji sygnału kinazy MAP. MKK4/SKK4 ulega wszechobecnej ekspresji z najwyższym poziomem ekspresji odnotowanym w mięśniach szkieletowych. Zawiera pojedynczą domenę kinazy białkowej i ma domenę DVD (aa 377-400), która zawiera konserwowane miejsce dokowania i wiąże się z ich specyficznymi kinazami kinazy MAP (MAPK3Ks). MKK4/SKK4 ma również domenę D w regionie N-końcowym (aa 37-57), która zawiera konserwowane miejsce dokowania, które jest wymagane do wiązania substratów MAPK. Jest aktywowany przez fosforylację na Ser271 i Thr275 przez kinazy kinazy MAP (MAP3K) i bezpośrednio fosforyluje i aktywuje c-Jun NH2-końcowe kinazy (JNK), w odpowiedzi na stres komórkowy i cytokiny prozapalne. Myszy pozbawione genu MKK4 wykazują nieprawidłową hepatogenezę i umierają przed 14 dniem embrionalnym.
~47kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym Thr275/Ser277 ludzkiego MKK7/SKK4.
Application
Anti-Phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277), Cat. 36-010, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa podwójną specyficzność kinazy białkowej aktywowanej mitogenem 7 (MKK7) i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa fosforylację MKK7/SKK4 na Thr275/Ser277.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in lysate of A431 cells treates with Calyculin A and okadaic acid.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277) in lysate from 10 µg of A431 cells treated with Calyculin A and okadaic acid.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS120207-17504-893
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
O14733
UniProt accession no.
O14733
UniProt accession no.
P45983
UniProt accession no.
P49187
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
3F6.5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
C05T, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Yoshida et al.
Molecular and cellular biology, 20(15), 5370-5380 (2000-07-13)
The cellular response to DNA damage includes activation of the nuclear Lyn protein tyrosine kinase. Using cells deficient in Lyn expression, the present studies demonstrate that Lyn is required in part for induction of the stress-activated protein kinase (SAPK) in
I N Foltz et al.
The Journal of biological chemistry, 273(15), 9344-9351 (1998-05-16)
We report the cloning of a novel human activator of c-Jun N-terminal kinase (JNK), mitogen-activated protein kinase kinase 7 (MKK7). The mRNA for MKK7 is widely expressed in humans and mice and encodes a 47-kDa protein (419 amino acids), as
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36-01004053252324765