Przejdź do
35043BC
VIP® Złota kontrola pozytywna EHEC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.52
Manufacturer/tradename:
VIP®
Application(s):
environmental
food and beverages
Technique(s):
lateral flow assay: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
24 mo.
Quality Segment
manufacturer/tradename
VIP®
technique(s)
lateral flow assay: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
for use with BioControl (VIP® Gold)
storage temp.
2-8°C
General description
VIP® Złota kontrola pozytywna EHEC, 5 ml
Application
Przepływ boczny
Other Notes
One bottle, 5.0ml
Legal Information
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54-64-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)