Przejdź do
34998-M
Acetonitrile
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for HPLC
Synonim(y):
Methyl cyanide, Anhydrous ACN, Dry MeCN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031501
UNSPSC Code:
12190000
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Assay:
≥99.9%
Grade:
HPLC Plus
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 34998-M, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile, HPLC Plus, ≥99.9%
grade
HPLC Plus
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
baseline drift measuring range
≤12 mAU (210 nm)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0001% free alkali (as NH3), ≤0.0002% non-volatile matter, ≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
halogenated residue
10 ng/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC-gradient
≤0.2 mAU at 254 nm, ≤1 mAU at 210 nm
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 195 nm Amax: ≤0.10, λ: 200 nm Amax: ≤0.02, λ: 228 nm Amax: ≤0.005, λ: 235 nm Amax: ≤0.0044, λ: 250 nm Amax: ≤0.0044, λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetonitrile (MeCN) is widely employed as a solvent in various studies and has high dielectric constant (37.5). Various purification procedures to obtain different grades of acetonitrile for use in different studies (polarography, spectroscopy, etc.) have been reported by many researchers.
Application
Acetonitrile has been used to compose the gradient system for the HPLC detection of diphenylmethane diisocyanate, a polymeric degradation product.[1]
New Quality UPLC Plus Acetonitrile is suitable for all applications including:
Mass spectrometry, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, Pesticide Residue Analysis, and RNA/DNA Synthesis and Purification.
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Other Notes
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34998
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Legal Information
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)