Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 347423 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Inhibitor β-glukuronidazy, The β-Glucuronidase Inhibitor controls the biological activity of β-Glucuronidase.
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1)C(CN(C(NC2=CC=C(C=C2)OCC)=S)CCO)=CC3=C1C(C)=CC(C)=C3
General description
Biodostępny doustnie trójpodstawiony związek tiomocznikowy, który działa jako silny, niekompetycyjny i odwracalny inhibitor aktywności bakteryjnej β-glukuronidazy (IC50 = 283 nM; kcat/Km = 0.0987 s-1µM-1;Ki = 164 nM w testach in vitro przeciwko β-glukuronidazie E coli; EC50 = 17,7 nM w komórkach HB101 wyrażających β-glukuronidazę) z doskonałą selektywnością w stosunku do β-glukuronidaz ssaków. Wykazano, że bezpośrednio celuje w strukturę pętli 17-residue (360-376), która chroni miejsce aktywne β-glukuronidazy E. coli i zmienia jej konformację. Wykazuje znikomą cytotoksyczność zarówno wobec bakterii, jak i komórek nabłonkowych ssaków (>> 100 µM dla komórek raka okrężnicy HCT116, Caco-2 i CMT93) i zapewnia ochronę przed toksycznością wywołaną przez CPT-11 (50 mg/kg, i.p., s.i.d. przez 9 dni) u myszy (10 µg, p.o., b.i.d).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Wallace, B.D., et al. 2010. Science330, 831.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 347423-10MG | 04055977193183 |