Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
chloroform/methanol (2:1): 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Przydatne jako markery różnych typów komórek i antygenów.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized solid | form lyophilized |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility chloroform/methanol (2:1): 10 mg/mL | solubility chloroform/methanol (2:1): soluble | solubility chloroform/methanol (2:1): soluble | solubility chloroform/methanol (2:1): soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Glycosphingolipids (sometimes called glycolipids) have been found in lower and higher eukaryotic sources. They are composed of a glycan structure attached to a lipid tail that contains the sphingolipid ceramide.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 345748-500UG | 04055977193886 |