Przejdź do
344932
Furina, ludzka, rekombinowana
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
4100,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Preparat ten poddawano promieniowaniu UV przez 5 minut w celu inaktywacji wszelkich pozostałości wirusa krowianki.
Rekombinowana ludzka furyna ulegająca ekspresji w komórkach BSC-40 zakażonych wirusem krowianki (VV:hFUR713t). Furyna jest związaną z błoną, zależną od wapnia proteazą serynową, która należy do rodziny subtilizynopodobnych konwertaz prohormonów (PC). Członkowie tej rodziny rozszczepiają prohormony, prekursory neuropeptydów, niektóre białka wirusowe i toksyny bakteryjne. Preparat poddano promieniowaniu UV przez 5 minut w celu inaktywacji wszelkich pozostałości wirusa.
Physical form
W 20 mM buforze Bis-Tris, 1 mg/ml BSA, pH 7,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Bassi, D.E., et al. 2001. Mol. Carcinog.31, 224.
Bassi, D.E., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 10326.
Creemers, J.W., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 4211.
Wang, X., and Pei, D. 2001. J. Biol. Chem.276, 35953.
Molloy, S.S., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16396.
Jedna jednostka jest zdefiniowana jako ilość furyny, która rozszczepi 1,0 pmol AMC z substratu pGlu-Arg-Thr-Lys-Arg-AMC na minutę w temperaturze 30°C, pH 7,5.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
325896539672368044
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
344932-50UL04055977194401