Przejdź do
344215
Formononetyna
A phytoestrogenic isoflavone found in soy-based foods.
Synonim(y):
7-hydroksy-3-(4ʹ-metoksyfenylo)-4H-benzopiran-4-on
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
394,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
394,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4244
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
methanol: 2 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)OC
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
InChI key
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
General description
Fitoestrogenny izoflawon występujący w żywności na bazie soi. Wykazuje silne właściwości przeciwutleniające i działa jako selektywny inhibitor izoformy γ dehydrogenazy alkoholowej. Wykazano, że oddziałuje z ludzkimi receptorami estrogenowymi z niską siłą. Indukuje proliferację gruczołów sutkowych u myszy.
Niesteroidowy fitoestrogenny izoflawon występujący w produktach spożywczych na bazie soi. Wykazano, że oddziałuje z ludzkim receptorem estrogenowym ze stosunkowo niską siłą. Indukuje proliferację gruczołów sutkowych u myszy. Hamuje peroksydację lecytyny indukowaną przez rodniki hydroksylowe. Działa również jako selektywny inhibitor izoformy γ dehydrogenazy alkoholowej.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Selektywny inhibitor izoformy γ dehydrogenazy alkoholowej
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C. Nie zamrażać ponownie rozmrożonych podwielokrotności.
Other Notes
Pool-Zobel, B.L., et al. 2000. Carcinogenesis 21, 1247.
Toda, S., and Shirataki, Y. 1999. Phytother. Res.13, 163.
Ruiz-Larrea, M.B., et al. 1997. Free Radic. Res.26, 63.
Keung, W.M. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 1137.
Wang, W., et al. 1995. Nutr. Cancer23, 131.
Miksicek, R.J. 1994. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.49, 153.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4775294334PHL89528
Formononetin phyproof® Reference Substance
PHL89528
Formononetin
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
methanol: 2 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formononetyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
344215-5MG04055977215311