Przejdź do
344152
Inhibitor FPT II
The FPT Inhibitor II controls the biological activity of FPT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Kwas (E,E)-2-[2-Oxo-2-[[(3,7,11-trimetylo-2,6,10-dodekatrienylo)oksy]amino]etylo]fosfonowy, 2Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28NO5P · 2Na
Masa cząsteczkowa:
403.36
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: ≥10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, silny i selektywny inhibitor farnezylotransferazy (FTase; IC50 = 75 nM). Hamuje również farnezylację Ras w całych komórkach o ~90% przy 25-250 µM. Odporny na rozszczepienie przez fosforylację.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Wysoce selektywny i silny inhibitor farnezylotransferazy Ras (IC50 = 75 nM). Hamuje geranylgeranylotransferazę I (IC50 = 24 µM) i II (IC50 = 24 µM) w znacznie wyższych stężeniach. Hamuje również farnezylację Ras w całych komórkach o ~90% w stężeniach 10-100 µg/ml (25-250 µM). Odporny na rozszczepienie przez fosforylację.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 75 nM przeciwko Ftase
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Other Notes
Manne, V., et al. 1995. Drug Development Res.34, 121.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420351343020220486
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David J Carroll et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 518, 57-66 (2008-12-17)
The starfish oocyte has proven useful for studies involving microinjection because it is relatively large (190 mum) and optically clear. These oocytes are easily obtained from the ovary arrested at prophase of meiosis I, making them useful as a model
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
344152-1MG04055977215267