Przejdź do
344095-M
Fluvastatin, Sodium Salt
A synthetic HMG-CoA reductase inhibitor (IC50 = 40-100 nM for human liver microsomes) that acts as an anti-hypercholesterolemic agent.
Synonim(y):
Fluvastatin, Sodium Salt, (±)-(3Rʹ,5Sʹ,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25FNNaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.45
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 344095-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4218
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
water: 30 mg/mL, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
InChI key
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
General description
A synthetic HMG-CoA reductase inhibitor (IC50 = 40-100 nM for human liver microsomes) that acts as an anti-hypercholesterolemic agent. Decreases the basal MMP-1 levels in culture media of endothelial cells in a time- and dose-dependent manner. Inhibits the formation of TBA-reactive substances in Fe(II)-supported peroxidation of liposomes (IC50 = 12 µM). Also available as a 10 mM solution in H2O(Cat. No. 344096).
Biochem/physiol Actions
Primary Target
HMG-CoA reductase
Target IC50: 40-100 nM against HMG-CoA reductase in human liver microsomes
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Yamamoto, A., et al. 2001. J. Pharm. Pharmacol.53, 227.
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluvastatin, Sodium Salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
344095-25MG04055977215182