Przejdź do
324900
(−)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
α,β-Adrenergic receptor agonist.
Synonim(y):
1-(3,4-dihydroksyfenylo)-2-(metyloamino)etanol, winian adrenaliny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
362,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3 · xC4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.20 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
362,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-(-)-Epinephrine-(+)-bitartrate, α,β-Adrenergic receptor agonist.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 3619
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C[C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
General description
Agonista receptorów α,β-adrenergicznych. Działa chronotropowo i inotropowo na mięsień sercowy. Aktywuje cyklazę adenylanową do generowania cAMP z ATP.
Agonista receptorów α,β-adrenergicznych. Ma pozytywne działanie chronotropowe i inotropowe na mięsień sercowy. Jego główne działanie odbywa się poprzez aktywację cyklazy adenylanowej. Zwiększa mitochondrialne utlenianie substratów.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Agonista receptorów α, β-adrenergicznych
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Niestabilny w roztworze; odtworzyć tuż przed użyciem.
Other Notes
Oudit, G.Y., i Butler, D.G. 1995. Am. J. Physiol.268, R1273.
Mohan, C., et al. 1991. Arch. Biochem. Biophys.287, 18.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny i rakotwórczy / teratogenny (I)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
123700012370001237000
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroki Yano et al.
Scientific reports, 13(1), 7707-7707 (2023-05-13)
Clinical scenario 1 (CS1) is acute heart failure (HF) characterized by transient systolic blood pressure (SBP) elevation and pulmonary congestion. Although it is managed by vasodilators, the molecular mechanism remains unclear. The sympathetic nervous system plays a key role in
Joshua Kranrod et al.
The Journal of biological chemistry, 300(6), 107372-107372 (2024-05-17)
OMT-28 is a metabolically robust small molecule developed to mimic the structure and function of omega-3 epoxyeicosanoids. However, it remained unknown to what extent OMT-28 also shares the cardioprotective and anti-inflammatory properties of its natural counterparts. To address this question
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
324900-100MG07790788049195