Przejdź do
324832
Inhibitor EGFR II, BIBX1382
The EGFR Inhibitor II, BIBX1382, also referenced under CAS 196612-93-8, controls the biological activity of EGFR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
N⁸-(3-chloro-4-fluorofenylo)-N²-(1-metylopiperydyn-4-ylo)-pirymido[5,4-d]pirymidyno-2,8-diamina, 2HCl, BIBX1382BS
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19ClFN7 · 2HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.79
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)Nc2ncnc3c2nc(nc3)NC4CCN(CC4)C)Cl
InChI
1S/C18H19ClFN7/c1-27-6-4-11(5-7-27)25-18-21-9-15-16(26-18)17(23-10-22-15)24-12-2-3-14(20)13(19)8-12/h2-3,8-11H,4-7H2,1H3,(H,21,25,26)(H,22,23,24)
InChI key
FTFRZXFNZVCRSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirymidopirymidynowy, który działa jako silny, odwracalny, kompetytywny względem ATP i wysoce selektywny inhibitor EGFR (ErbB-1, HER-1) zarówno w bezkomórkowych reakcjach enzymatycznych (IC50 = 3 nM), jak i w hodowli (IC50 = 0,15, 1,82 i 3,2 µM odpowiednio w zależnej od EGF, HGF i FCS inkorporacji tymidyny w komórkach KB). Wykazuje 1000-krotnie większą selektywność w stosunku do ErbB-2 (HER-2, neu; IC50 = 3,4 µM) i wykazuje niewielką aktywność w stosunku do IGF1R, β-InsRK, HGFR, c-src i VEGFR-2 nawet w stężeniach tak wysokich jak 10 µM. Jego skuteczność przeciwnowotworową wykazano również w mysim modelu ksenoprzeszczepu in vivo (dzienna dawka p.o. 10 mg/kg).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 3 nM przeciwko EGFR (ErbB-1, HER-1) w bezkomórkowych reakcjach enzymatycznych; 0,15, 1,82 i 3,2 µM odpowiednio w zależnej od EGF, HGF i FCS inkorporacji tymidyny w komórkach KB.
Główny cel
EGFR (ErbB-1, HER-1)
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Other Notes
Solca, F.F., et al. 2004. J. Pharm. Exp. Ther.311, 502.
Egeblad, M., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.281, 25.
Nuijen, B., et al. 2000. Int. J. Pharm.194, 261.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
324832-5MG04055977215717