Przejdź do
324744-M
Elastase Inhibitor II
The Elastase Inhibitor II controls the biological activity of Elastase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Elastase Inhibitor II, HNE Inhibitor, MeOSuc-AAPA-CMK, MSACK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H31ClN4O7
Masa cząsteczkowa:
474.94
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Produkt 324744-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
A potent inhibitor of human neutrophil elastase (HNE).The inhibition results from cross-linking of catalytic residues His57 and Ser195 in the HNE in the presence of this inhibitor.
A potent irreversible inhibitor of human neutrophil elastase (HNE). Inhibition results from cross-linking of the catalytic residues His57 and Ser195.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
Human neutrophil elastase (HNE)
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Ala-CMK
Navia, M.A., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 7.
Williams, H.R., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 17178.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
324744-5MG04055977216059