Przejdź do
324396-M
Anty-Dopamina D2S Receptor króliczy pAb
lyophilized, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
Citations:
-
Produkt 324396-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DRD2(1813)
General description
Anty-receptor dopaminy D2S, króliczy poliklonalny, rozpoznaje receptor dopaminy D2S o masie ~48 kDa. Nie reaguje krzyżowo z innymi receptorami dopaminy. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, WB i IHC.
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane w postaci liofilizowanej, nierozcieńczonej surowicy. Rozpoznaje receptor dopaminy D2s o masie ~48 kDa.
Rozpoznaje receptor dopaminy D25 o masie ~48 kDa. Nie reaguje krzyżowo z innymi receptorami dopaminy.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd (PLKEAARRC) odpowiadający aminokwasom 239-246 ludzkiego receptora dopaminy D2s
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:800)
Immunohistochemia (1:5000)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Odtworzyć przeciwciało za pomocą 100 µl PBS zawierającego 10 mg/ml BSA. W celu dalszego rozcieńczenia przeciwciała należy użyć podobnego buforu. Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C).
Other Notes
Nie reaguje krzyżowo z innymi receptorami dopaminy. Zgłoszono również, że to przeciwciało działa w teście ELISA. W przypadku immunoblottingu, rozcieńczenie 1:800 odtworzonej surowicy wykryło pojedyncze pasmo przy ~48 kDa w analizie z użyciem homogenatów całego mózgu szczura. W przypadku immunohistochemii, rozcieńczenie 1:500 odtworzonej surowicy wykazało specyficzne barwienie skrawków mózgu szczura, w tym błony plazmatycznej neuronów w korze i skorupie ogoniastej. Barwienie obserwowano również wzdłuż wierzchołkowych dendrytów komórek warstwy 5 kory mózgowej. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
324396-100UL04055977216530