Przejdź do
324351
n-dodecylo-β-D-glukopiranozyd
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
Synonim(y):
Dodecyloglukozyd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
1420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
CMC
130 μM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
General description
Wysoce oczyszczony niejonowy detergent do solubilizacji białek związanych z błoną w ich stanie natywnym. CMC: 130 μM.
Preparation Note
Detergent ten nie jest rozpuszczalny powyżej CMC (130 µM lub 0,45 mg/ml).
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze 4°C.
Other Notes
Deber, C.M., i Hsu, L.C. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.134, 731.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324355494459252718
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
CMC
130 μM
CMC
100-600 μM
CMC
20 - 25 mM
CMC
1.6 mM
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
324351-1GM04055977216394