Przejdź do
2910
Zestaw do ekstrakcji całych komórek
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
41116012
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
protein extraction: suitable
application(s)
sample preparation
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
Application
Kategoria badawcza
Wszystkie
Zestaw do ekstrakcji całych komórek CHEMICON(nr katalogowy 2910) zapewnia prostą i wygodną metodę przygotowania ekstrakcji całych komórek do wykorzystania w badaniach eksperymentalnych różnych białek komórkowych.
Zestaw ten jest zalecany do stosowania z CHEMICON ′s Rac Activation Assay Kit (nr katalogowy SGT425), Cdc42 Activation Assay Kit (nr katalogowy SGT430), Ras Activation Assay Kit (nr katalogowy SGT435) i CHEMICON ′s Transcription Factor Assays, gdy oczyszczone ekstrakty jądrowe nie są wymagane.
Wyłącznie do użytku badawczego; nie do użytku w procedurach diagnostycznych
Preparation Note
- 5x Bufor do ekstrakcji całych komórek może być przechowywany w temperaturze 2-8°C do upływu daty ważności.
- Przygotowany 1x bufor do ekstrakcji całych komórek (z opcjonalnymi dodatkami) należy przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do jednego miesiąca.
- Nierozcieńczony koktajl inhibitora proteazy może być przechowywany w temperaturze -20°C do upływu daty ważności.
Other Notes
Whole Cell Extraction Buffer, 5x: - (Part No. 90493) Two vials containing 10 mL of 5x concentrated buffer. Dilute to 1x final concentration with ddH2O prior to use.
Protease Inhibitor Cocktail: - (Part No. 90492) One vial containing 100μL of protease inhibitors in DMSO for use with mammalian cells and tissue extracts. A mixture of protease inhibitors with broad specificity for the inhibition of serine, cysteine, and aspartic acid proteases and aminopeptidases. Contains 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride (AEBSF), pepstatin A, E-64, bestatin, leupeptin, and aprotinin. Contains no metal chelators. Prior to use, dilute 1/1000 in 1x Whole Cell Extraction Buffer.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2900NXTRACTPROTTWO
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
protein extraction: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Yuxuan Xiao et al.
Biochemical and biophysical research communications, 478(2), 919-923 (2016-08-16)
Sumoylation (a covalent modification by Small Ubiquitin-like Modifiers or SUMO proteins) has been implicated in the regulation of various cellular events including cell cycle progression. We have recently identified CDK1, a master regulator of mitosis and meiosis, as a SUMO
Praveen S Hiremath et al.
AAPS PharmSciTech, 9(4), 1171-1178 (2008-11-19)
The aim of the present investigation was to develop oral controlled release matrix tablet formulations of isoniazid using hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) as a hydrophilic release retardant polymer and to study the influence of various formulation factors like proportion of the
Yuxuan Xiao et al.
Reproduction (Cambridge, England), 151(2), 149-166 (2015-12-25)
Recent findings suggest diverse and potentially multiple roles of small ubiquitin-like modifier (SUMO) in testicular function and spermatogenesis. However, SUMO targets remain uncharacterized in the testis due to the complex multicellular nature of testicular tissue, the inability to maintain and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
166782-500G04061838749154
166782-100G04061838749147
88561-2.5L04061837250422
88561-1L04061833065099