Przejdź do
263458
Zestaw różnorodnych detergentów
Five detergents with widely differing properties suitable for solubilization of membrane-bound proteins.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Białko błonowe uważa się za rozpuszczone, jeśli jest obecne w supernatancie po godzinnym wirowaniu lizatu lub homogenatu przy 100 000 x g. W większości przypadków ważne jest również, aby aktywność biologiczna białka została zachowana w supernatancie po rozpuszczeniu przez detergent. Dlatego odpowiednim detergentem jest ten, który daje maksymalną ilość biologicznie aktywnego białka w supernatancie. Biorąc pod uwagę dużą liczbę dostępnych obecnie detergentów, wybór odpowiedniego detergentu może być trudnym procesem.
Pięć detergentów o bardzo różnych właściwościach odpowiednich do solubilizacji białek związanych z błoną.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
263458-1EA04055977198324