Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Przewidywany termin wysyłki22 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 czerwca 2026Szczegóły
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
General description
Powszechnie uważa się, że membrany zawierające antygen używane do eksperymentów Western blot nigdy nie powinny być suszone. Nie jest to jednak prawdą. Zestaw Blot Restore pozwala na wielokrotne ponowne użycie membran, które zostały opracowane z substratem, a następnie wysuszone. W modelowych eksperymentach zarówno membrany PVDF, jak i nitrocelulozowe wykazały doskonałą wydajność po suszeniu przez co najmniej dwa miesiące.
Zestaw zawiera dwa składniki. Roztwór A ponownie nawilża suche membrany i zmywa odczynniki do wywoływania chemiluminescencji. Roztwór B usuwa zarówno pierwotne, jak i wtórne (znakowane) przeciwciała z membrany. Poddane obróbce membrany są gotowe do blokowania, a następnie ponownego znakowania wybranymi przeciwciałami.
Użycie zestawu Blot Restore Kit oferuje kilka korzyści:
1) Konserwacja próbek, które są drogie lub dostępne tylko w ograniczonych ilościach,
2) Analiza danego blotu przy użyciu kilku różnych przeciwciał, np. przeciwciał specyficznych dla podtypu lub izoformy,
3) Ponowna analiza nieprawidłowych wyników i potwierdzenie ich przy użyciu tego samego lub innego przeciwciała,
4) Korygowanie błędów inkubacji z niewłaściwym przeciwciałem,
5) Oszczędność kosztów odczynników i czasu dzięki ponownemu użyciu tego samego blotu.
Application
Zestaw Blot Restore powinien być używany wyłącznie do celów jakościowych, dopóki nie zostanie ustalone na podstawie analizy porównawczej blot, że usuwanie nie wpływa ilościowo na dany antygen.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego; nie do użytku diagnostycznego lub in vivo.
Preparation Note
Other Notes
Blot Restore Solution B (10x) - (1 container, 50 mL).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
| detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon®, Re-Blot™ | manufacturer/tradename Chemicon®, Re-Blot™ | manufacturer/tradename Chemicon®, Re-Blot™ |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 2520-M | 04053252618208 |