Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1310,00 zł | |
| 500 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Cyclopamine-KAAD, Cyclopamine- KAAD, CAS 306387-90-6, is a cell-permeable potent analog of Cyclopamine (Cat. No. 239803) that specifically inhibits Hedgehog (Hh) signaling with similar or lower toxicity (IC50 = 20 nM).
Quality Segment
assay
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to light yellow
solubility
ethanol: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Hh signaling in Shh-light2 assay
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Chen, J.K., et al. 2002. Genes Dev.16, 2743.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2