Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 458,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Cyclophosphamide Monohydrate, A widely used anti-neoplastic agent that also displays immunosuppressant properties.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 747
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 30 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P]1(=O)(NCCCO1)N(CCCl)CCCl.O
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Fas/Fas ligand pathway
Preparation Note
Other Notes
Lee, J.H., et al. 1997. Korean J. Med. Sci. 12, 185.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 97.0-103.0% (HPLC) | assay 97.0-103.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 30 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 239785-1GM | 04055977199567 |