Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 I.U. | Sprawdź dostępność w koszyku | 902,00 zł |
902,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
liquid
specific activity
≥300 units/mL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Natywna fosfokinaza kreatynowa-MM z ludzkiego mięśnia szkieletowego. Katalizuje odwracalną konwersję kreatyny i ATP do fosfokreatyny i ADP. Poziom CPK-MM w osoczu jest użytecznym wskaźnikiem ostrego zawału mięśnia sercowego.
Physical form
W 10 mM chlorku sodu, 5 mM bursztynianie, 5 mM β-merkaptoetanolu, 1 mM EDTA, 50% glicerolu, pH 7,1 +/- 0,1.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Przygotowany z tkanek osób, u których certyfikowane testy wykazały ujemny wynik na obecność HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Baral, R., et al. 1993. Intern. Med.33, 210.
Wu, A.H.B. 1992. Lab. Med.23, 303.
Bergmeyer, H.U. 1974. Methods Enzymatic Anal.2, 789.
Wu, A.H.B. 1992. Lab. Med.23, 303.
Bergmeyer, H.U. 1974. Methods Enzymatic Anal.2, 789.
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która katalizuje tworzenie 1 µmol ATP z ADP i fosforanu kreatyny na minutę w temperaturze 37°C, pH 7,4.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥300 units/mL | specific activity ≥150 units/mg protein | specific activity ≥300 U/mg, 25 °C, 750 U/mg, 37 °C | specific activity ≥300 U/mg |
| form liquid | form salt-free, lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 238407-50IU | 04055977216554 |