Przejdź do
237911
Creatine Phosphate dipotassium salt
≥98% (TLC), solid, high-energy phosphate compound, Calbiochem®
Synonim(y):
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, Phosphocreatine, 2K
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8K2N3O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7340
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Tokuda, H., et al. 1990. Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
238023839527920
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (UV, TLC)
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
form
crystalline
form
lyophilized
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 150 mg/mL
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
515.3 °F
flash_point_c
268.5 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
237911-1GM04055977217209
237911-250MG04055977217216