Przejdź do
236011
Inhibitor COX-2 I
The COX-2 Inhibitor I, also referenced under CAS 416901-58-1, controls the biological activity of COX-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
LM-1685, karboksylan [5-metylosulfonylo-1-(4-chlorobenzylo)-1H-2-indolilo] metylu
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16ClNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.84
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, silny i selektywny inhibitor COX-2 z ludzkich monocytów (IC50 = 650 nM) i pełnej krwi (IC50 = 4,3 µM). Wykazuje jedynie bardzo słabą aktywność wobec COX-1 z ludzkich płytek krwi (IC50 > 10 µM) i w pełnej krwi (IC50 > 100 µM).
Przepuszczalny dla komórek, silny, selektywny inhibitor cyklooksygenazy-2 (COX-2) (IC50 = 650 nM, ludzkie monocyty COX-2). Wykazano, że specyficznie hamuje COX-2 w ludzkiej krwi pełnej (IC50 = 4,3 µM). Wykazuje jedynie słabą aktywność hamującą wobec COX-1 z ludzkich płytek krwi (19% inhibicji przy 10 µM) i we krwi pełnej (25% inhibicji przy 100 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 650 nM przeciwko COX-2 z ludzkich monocytów; 4,3 µM przeciwko COX-2 w pełnej krwi
Główny cel
COX-2 z ludzkich monocytów
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Palomer, A., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1402.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c