Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Level
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ludzka surowica pozbawiona składnika dopełniacza C9 metodą chromatografii powinowactwa. Surowica pozbawiona C9, sterylnie filtrowana przez filtr 0,22 µm. Brak C9 wykryty przez Ouchterlony przy użyciu różnych rozcieńczeń koziego przeciwciała przeciw ludzkiemu C9.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 50 mM fosforanie sodu, pH 7,2 ± 0,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Przygotowany z surowicy, która wykazała w certyfikowanych testach, że jest ujemna pod względem HBsAg i przeciwciał przeciwko HCV, HIV-I i HIV-II.
Other Notes
Aktywność szlaku klasycznego: Jedna jednostka C9H50 mierzona przez aktywację szlaku klasycznego jest definiowana jako ilość C9 wymagana do uzyskania 50% lizy 3 x 10⁷EA podczas inkubacji w obecności zalecanej objętości C9-Dpl przez 30 minut w temperaturze 37°C w całkowitej objętości reakcji 500 µl GVB++.CH50 Aktywność funkcjonalna po rekonstytucji: Jedna jednostka CH50 jest definiowana jako wkład C9-Dpl, odtworzonego z C9 lub NHS Complement Standard dający 50% lizę 1 x 10⁸ EA podczas inkubacji przez 60 min w 37°C w całkowitej objętości reakcji 1,5 ml GVB++.Aktywność szlaku alternatywnego: Jedna jednostka aktywności całego szlaku alternatywnego (APH50) jest zdefiniowana jako wkład C9-Dpl, odtworzonego z C9, lub NHS Complement Standard dający 50% lizę 1,5 x 10⁷ erytrocytów króliczych podczas inkubacji przez 30 min w 37°C w całkowitej objętości reakcji 75 µl GVB° zawierającej końcowe stężenie Mg-EGTA 13,3 mM.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form solution |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 234409-1ML | 04055977200225 |