Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
biological source
human pancreas
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2260
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
ice cold 1 mM HCl: soluble
foreign activity
Trypsin, none detected (when assayed against N-benzyl-L-arginine-p-nitroanilide)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| biological source human pancreas | biological source human pancreas | biological source - | biological source - |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility ice cold 1 mM HCl: soluble | solubility - | solubility - | solubility 1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 230900-50UG | 04055977218299 |