Przejdź do
227036
Cholera Toxin
from Vibrio cholerae, ≥95% (SDS-PAGE), solid, A-B type toxin, Calbiochem
Synonim(y):
Cholera Toxin, Vibrio cholerae, Type Inaba 569B, Azide Free
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
do not freeze
Produkt 227036 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Toksyna cholery, Vibrio cholerae, typ Inaba 569B, bez azydku, Cholera toxin Inaba 569B, CAS 9012-63-9, has a single A subunit surrounded by five polypeptides chains of the B subunits. The A subunit catalyzes the ADP-ribosylation of the α-subunit of G-proteins.
Quality Level
description
RTECS - LF3100000
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
solubility
soluble (Please refer to the vial label for lot-specific reconstitution. Note: cholera toxin tends to breakdown into its A and B subunits when the solution is frozen or with vigorous shaking during reconstitution, resulting in damage to the toxin protein and concomitant loss of biological activity. Swirl bottles gently during reconstitution. Avoid vigorous pipetting of solutions that would lead to foaming. Heating of cholera toxin in excess of 40-50°C results in aggregation and subsequent breakdown into its A and B subunits.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przydatny do zastosowań w hodowli tkankowej.
Przydatny w badaniach obejmujących cyklazę adenylanową, AMP i powiązane zjawiska transportu błonowego. Składa się z pojedynczej podjednostki A otoczonej pięcioma łańcuchami polipeptydowymi podjednostek B. Podjednostka A katalizuje ADP-rybozylację podjednostki α białek G, zmniejszając wewnętrzną aktywność GTPazy i aktywując podjednostkę α. Podjednostki B są odpowiedzialne za przyłączanie natywnej toksyny do powierzchni komórki....
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Podjednostka α białek G
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
tak
Physical form
Liofilizowany z 200 mM NaCl, 50 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 7,5.
Preparation Note
Należy zapoznać się z etykietą fiolki dotyczącą rekonstytucji specyficznej dla partii. Uwaga: toksyna cholery ma tendencję do rozpadu na podjednostki A i B, gdy roztwór jest zamrożony lub energicznie wstrząsany podczas rekonstytucji, co powoduje uszkodzenie białka toksyny i jednoczesną utratę aktywności biologicznej. Podczas rekonstytucji należy delikatnie mieszać butelki. Unikać energicznego pipetowania roztworów, które mogłoby doprowadzić do spienienia. Ogrzewanie toksyny cholery w temperaturze przekraczającej 40-50°C powoduje agregację, a następnie rozpad na podjednostki A i B.
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Wodne roztwory podstawowe zachowują stabilność przez okres do 6 miesięcy w temperaturze 4°C w sterylnych warunkach.
Analysis Note
Aktywność wiązania jest oceniana w teście hemaglutynacji przy użyciu utrwalonych trisialogangliozydem owczych krwinek czerwonych.
Pojedyncze pasmo za pomocą elektroforezy w żelu tarczowym
Other Notes
Gilman, A.G. 1987. Annu. Rev.Biochem.56, 615.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
Niedostępne w sprzedaży poza Stanami Zjednoczonymi.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny (H)
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
227036-1MG04055977200560