Przejdź do
219674
Inhibitor CFTR-172
InSolution, ≥95%
Synonim(y):
InSolution CFTR Inhibitor-172, Kwas 3-((3-trifluorometylo)fenylo)-5-((4-karboksyfenylo)metyleno)-2-tiokso-4-tiazolidynonowy,(Z)-4-((4-okso-2-tiokso-3-(3-(trifluorometylo)fenylo)tiazolidyn-5-ylideno)metylo)benzoesowy, CFTRinh-172 w DMSO, Kwas(Z)-4-((4-okso-2-tiokso-3-(3-(trifluorometylo)fenylo)tiazolidyno-5-ylideno)metylo)benzoesowy, CFTRinh-172 w DMSO, 3-((3-trifluorometylo)fenylo)-5-((4-karboksyfenylo)metyleno)-2-tiokso-4-tiazolidynon
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H10F3NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.40
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8-
InChI key
JIMHYXZZCWVCMI-ZSOIEALJSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek 2-tio-4-tiazolidynonu, który działa jako silny, odwracalny, szybki i niezależny od napięcia inhibitor CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) - transportu Cl- w ludzkich komórkach dróg oddechowych (Ki ~ 300 nM). Nie zapobiega wzrostowi komórkowego cAMP, ani nie hamuje kanałów Cl- innych niż CFTR, MDR-1, wrażliwych na ATP kanałów K+ lub szeregu innych transporterów, nawet w stężeniach tak wysokich jak 5 µM. Wykazano, że blokuje wydzielanie płynu jelitowego wywołane toksyną cholery u myszy. Może być również przydatny w zmniejszaniu utraty płynów jelitowych w innych biegunkach wydzielniczych. Dostępna jest również stała postać tego związku (nr kat. 219670).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Kanał jonowy CFTR
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór 50 mM (5 mg/244 µL) inhibitora CFTR-172 (Cat. No. 219670) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (70°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Yang, H., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 35079.
Al-Awqati, Q., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1599.
Ma, T., et al. 2002. J. Clin. Invest.110, 1651.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor CFTR-172
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
219674-5MG04055977200928