Przejdź do
219377
Cathepsin K Inhibitor I
The Cathepsin K Inhibitor I controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Cathepsin K Inhibitor I, 1,3-Bis(CBZ-Leu-NH)-2-propanone, 1,3-Bis(N-carbobenzoyloxy-L-leucyl)amino Acetone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H42N4O7
Masa cząsteczkowa:
582.69
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
A cell-permeable, symmetrical bis(acylamino)ketone compound that acts as a potent, selective, reversible inhibitor of cathepsin K (Ki, = 22 nM). Also shown to inhibit cathepsin K in stably transfected CHO cells (IC50 = 134 nM). Reported to bind to cathepsin K and span both the S- and S′- subsites. Inhibits papain (Ki >10 µM), trypsin (Ki >50 µM), and chymotrypsin (Ki >50 µM) only at higher concentrations. Exhibits greater selectivity for cysteine proteases of the papain family (Ki = 340 nM, 890 nM, and 1-3 µM for cathepsin L, cathepsin S, and cathepsin B, respectively).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
cathepsin K
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 22 nM against cathepsin K
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Cbz-Leu-NH-CH₂-CO-CH₂-NH-Leu-Cbz
Claveau, D., et al. 2000. Biochem. Pharmacol.60, 759.
LaLonde, J.M., et al. 1999. Biochemistry38, 862.
Yamashita, D.S., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc.119, 11351.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219379219381219372
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
219377-5MG04055977201598