Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N3O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.46
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
potency
23 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C20H21N3O7S/c1-12-17-18(20(26)23(19(17)25)7-10-30-13(2)24)15-11-14(3-4-16(15)21-12)31(27,28)22-5-8-29-9-6-22/h3-4,11H,5-10H2,1-2H3
InChI key
MWXJJTMEUGWKKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, niepeptydylowy związek pirolochinoliny, który działa jako silny, odwracalny i niekompetycyjny inhibitor kaspazy-3 (IC50 = 23 nM) z 10-100-krotnie większą selektywnością. Wykazano, że wykazuje wyższą aktywność antyapoptotyczną niż Z-VAD-FMK (nr kat. 627610) w modelu apoptozy indukowanej staurosporyną (nr kat. 569397) w ludzkich komórkach T Jurkat.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kapaza-3
kapaza-3
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Kravchenko, D.V., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 3680.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 219012-10MG | 04055977202069 |