Przejdź do
218799
Kaspaza-6, ludzka, rekombinowana, E. coli
Caspase-6, Human, Recombinant is expressed as a single polypeptide in E. coli. Fused at the N- and C- termini to a His•Tag sequence. Undergoes spontaneous autoprocessing to yield the active enzyme.
Synonim(y):
Mch2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1000 units
Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
25 340,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥6000 units/mg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
25 340,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
≥6000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
M.W. 11,000 i 18,000 (heterodimer).
Rekombinowana ludzka kaspaza-6 połączona na końcach N- i C- z sekwencją His-Tag i wyrażana w E. coli jako pojedynczy polipeptyd. Następnie ulega spontanicznemu autoprzetwarzaniu w celu uzyskania aktywnego enzymu. Przydatny do badania regulacji i kinetyki enzymów, rozszczepiania docelowych substratów i badań przesiewowych inhibitorów. MW: 11000 i 18000.
Preparation Note
Odtworzyć do 1 jednostki/µl w PBS, 15% glicerolu.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-70°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która rozszczepi 1 nmol Ac-VEID-pNA(Nr kat. 218762) w ciągu godziny w temperaturze 37°C, pH 7,2.
LeBlanc, A., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 23426.
Stennicke, H.R., and Salvesen, G.S. 1997. J. Biol. Chem.272, 25719.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
218785218783454849
specific activity
≥6000 units/mg protein
specific activity
≥150,000 units/mg protein, ≥50,000 units/mL
specific activity
≥25,000 units/mg protein, ≥50,000 units/mL
specific activity
≥6000 units/mg protein
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
form
liquid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chunyan Wang et al.
Neuroscience letters, 721, 134802-134802 (2020-02-06)
Neuroinflammation in the spinal cord is a pathological event in remifentanil-induced hyperalgesia (RIH), but its underlying molecular mechanisms remain unclear. Recent studies recapitulate the significance of the intracellular protease caspase-6 in the release of inflammatory mediators and synaptic plasticity in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
218799-100U04055977218787
218799-1000U04055977218794