Przejdź do
218708
Inhibitor kinazy kazeinowej II I
InSolution
Synonim(y):
InSolution Inhibitor kinazy kazeinowej II I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
301,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6HBr4N3
Masa cząsteczkowa:
434.71
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
301,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, wysoce selektywny, kompetytywny względem ATP/GTP inhibitor kinazy kazeinowej II (CKII) (IC50 = 900 nM i 1,6 µM odpowiednio dla szczurzej wątroby i ludzkiej rekombinowanej CKII) oraz DYRK (IC50<1 µM dla DYRK1a). Specyficzność dla CKII została zgłoszona po zbadaniu 33 kinaz, w tym PKA, Akt, PKC, MKK1, ERK2, p38, JNK, Lck, Lyn i Syk. Zgłaszano również, że hamuje aktywność helikazy wirusowej związanej z NS3 w wirusie zapalenia wątroby typu C (HCV) (IC50 = 20 i 60 µM przy użyciu odpowiednio substratów DNA i RNA) i wirusa Zachodniego Nilu (WNV) (IC50 = 1,7 µM i 900 nM przy użyciu odpowiednio substratów DNA i RNA).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 900 nM i 1,6 µM, przy użyciu odpowiednio szczurzej wątroby i ludzkiej rekombinowanej CK2
Główny cel
CK2 wątroba szczura, ludzki rekombinowany
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór 10 mM (5 mg/1,15 ml) inhibitora kinazy kazeinowej II I (nr kat. 218697) w DMSO.
Preparation Note
Po pierwszym użyciu pobrać porcję i przechowywać w lodówce (4°C).
Analysis Note
Pojedynczy punkt TLC
Other Notes
Borowski, P., et al. 2003. Eur. J. Biochem.270, 1645.
Zien, P., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.306, 129.
Sarno, S., et al. 2003. Biochem. J.374, 639.
Sarno, S., et al. 2001. FEBS Lett.496, 44.
Szyszka, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.208, 418."
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
218861420128218705
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
218708-5MG07790788048587