Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1140,00 zł | |
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 82 710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
UCHT1, monoclonal
assay
>95% (immunoglobulin, SDS-PAGE)
form
liquid
contains
0.5 mg/mL gentamycin sulfate as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Flow Cytometry (5 µg/mL)
Frozen Sections
Immunoprecipitation
T cell Co-stimulation )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
T cell Co-stimulation (see application references)
Packaging
Other Notes
Beverley, P.C., and Callard, R.E. 1981. Eur. J. Immunol.11, 329.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone UCHT1, monoclonal | clone TB3, monoclonal | clone MEM-92, monoclonal | clone APA1/1, monoclonal |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 217570-100UG | 04055977219418 |
| 217570-1MG | 04055977219401 |