Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.32
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
protein extraction: suitable
application(s)
sample preparation
General description
Zestaw do ekstrakcji białek całkowitych jest doskonałym narzędziem do wstępnego oczyszczania i przygotowywania białek z dowolnych tkanek i komórek. Białko całkowite wyizolowane za pomocą tego zestawu jest natywne i może być używane do dalszych zastosowań, w tym SDS-PAGE, Western blotting, przesunięcie ruchliwości żelu, testy białkowe i inne procedury. Zestaw jest łatwy w użyciu: bez skrobania, bez cykli zamrażania-rozmrażania i bez sonikacji.
Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do izolacji białka z 5 gramów tkanki lub hodowanych komórek.
Zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników do izolacji białka z 5 gramów tkanki lub hodowanych komórek.
Application
Wyizoluj białko z dużych próbek <br /><br />
Wyizoluj białko z tkanek lub z hodowanych komórek <br /><br />- Białko jest nienaruszone, a niektóre białka oczyszczone przez ten zestaw mogą mieć masę ponad 200 kd <Wyizolowane białko może być stosowane do Western Blot, interakcji DNA-białko, analizy aktywności enzymatycznej, interakcji białko-białko oraz immunoprecypitacji i identyfikacji ekspresji specyficznej dla tkanki. <br /><br />PROTOKÓŁ: <br /><br />WAŻNE: <br /><br />Odmierzyć 50X PI na lodzie i przechowywać w temperaturze -20°C. <br /><br />Zawsze przygotowywać świeże roztwory robocze przed izolacją białek. <br /><br />1. Rozcieńczyć 50-krotny roztwór PI do 1-krotnego roztworu PI w buforze TM, przechowując roztwór na lodzie. <br /><br />2. Zważyć określone tkanki i pokroić je na małe kawałki. <br /><br />3. Trzymać tkanki w suchym lodzie. <br /><br />4. Dodać 1X PI do tkanki w ilości 2,5 ml na gram tkanki lub na 25 milionów komórek i umieścić w lodzie na 5 minut. <br /><br />5. Homogenizować tkankę lub komórki przez 20 sekund, a następnie umieścić w suchym lodzie na 15 sekund. <br /><br />6. Homogenizować tkankę lub komórki przez drugie 20 sekund. (Trzecia 20-sekundowa homogenizacja może być wymagana, jeśli tkanka lub komórki nie są dobrze zhomogenizowane.) <br /><br />7. Obracać homogenizowaną tkankę lub komórki w temperaturze 4°C przez 20 minut. <br /><br />8. Wirować z prędkością 11 000 obrotów na minutę w temperaturze 4°C przez 20 minut. <br /><br />9. Zebrać supernatant. <br /><br />10. Określić stężenie białka całkowitego.
Wyizoluj białko z tkanek lub z hodowanych komórek <br /><br />- Białko jest nienaruszone, a niektóre białka oczyszczone przez ten zestaw mogą mieć masę ponad 200 kd <Wyizolowane białko może być stosowane do Western Blot, interakcji DNA-białko, analizy aktywności enzymatycznej, interakcji białko-białko oraz immunoprecypitacji i identyfikacji ekspresji specyficznej dla tkanki. <br /><br />PROTOKÓŁ: <br /><br />WAŻNE: <br /><br />Odmierzyć 50X PI na lodzie i przechowywać w temperaturze -20°C. <br /><br />Zawsze przygotowywać świeże roztwory robocze przed izolacją białek. <br /><br />1. Rozcieńczyć 50-krotny roztwór PI do 1-krotnego roztworu PI w buforze TM, przechowując roztwór na lodzie. <br /><br />2. Zważyć określone tkanki i pokroić je na małe kawałki. <br /><br />3. Trzymać tkanki w suchym lodzie. <br /><br />4. Dodać 1X PI do tkanki w ilości 2,5 ml na gram tkanki lub na 25 milionów komórek i umieścić w lodzie na 5 minut. <br /><br />5. Homogenizować tkankę lub komórki przez 20 sekund, a następnie umieścić w suchym lodzie na 15 sekund. <br /><br />6. Homogenizować tkankę lub komórki przez drugie 20 sekund. (Trzecia 20-sekundowa homogenizacja może być wymagana, jeśli tkanka lub komórki nie są dobrze zhomogenizowane.) <br /><br />7. Obracać homogenizowaną tkankę lub komórki w temperaturze 4°C przez 20 minut. <br /><br />8. Wirować z prędkością 11 000 obrotów na minutę w temperaturze 4°C przez 20 minut. <br /><br />9. Zebrać supernatant. <br /><br />10. Określić stężenie białka całkowitego.
Preparation Note
Bufor TM należy przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Przechowywać 50X PI Buffer w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
TM Buffer 13 mL (Stored at 2-8°C) 50X PI Buffer 260 μL (Stored at -20°C)
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw do ekstrakcji białek całkowitych
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 2140 | 04053252004391 |