Przejdź do
2080-OP
Agaroza
OmniPur® Grade, Super-Fine Resolution
Synonim(y):
3,6-anhydro-α-L-galakto-β-D-galaktan
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105317
MDL number:
Quality Level
form
fine powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Nadaje się do analizy mikrosatelitarnej, RFLP i AFLP oraz elektroforezy analitycznej i preparatywnej. Zapewnia rozdzielczość 2% w zakresie od 200 bp do 1000 bp.
Specyfikacja:
Popiół: ≤0,35%
Przewodność (1%, woda): ≤10 µmho
DNaza: Nie wykryto
EEO (-mr): ≤0,12
Zakres żelowania (3%): ≤35,5°C
Wytrzymałość żelu (1,5%): ≥500 g/cm
Temperatura topnienia (1,5%): ≤70,0°C Wilgotność (H2O) ≤7,0%
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Siarczan (SO4): ≤0,11%
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do stosowania w lekach, żywności ani w gospodarstwie domowym.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agaroza
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2081-100GM04055977229738
2082-250GM04055977229745