Przejdź do
204873
Dopełniacz C1, ludzki
Complement C1, Human Native, is the first component of the classical complement pathway. It is a calcium-dependent complex of C1q, C1r, and C1s subcomponents.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
1870,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Natywny, ludzki składnik dopełniacza C1. C1 jest pierwszym składnikiem klasycznego szlaku dopełniacza. Jest to zależny od wapnia kompleks podskładników C1q, C1r i C1s, które są obecne w kompleksie C1 w stosunku molowym odpowiednio 1:2:2. Wiązanie C1 z aktywatorami szlaku klasycznego skutkuje konwersją proenzymu C1s do aktywnego enzymu C1s. Enzym C1s rozszczepia zarówno C4, jak i C2, w wyniku czego powstaje enzym rozszczepiający C3, C4b, C2a, klasycznego szlaku dopełniacza. Stężenie C1 opiera się na pomiarach aktywności funkcjonalnej w odniesieniu do normalnej puli standardowej surowicy.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 300 mM NaCl, 50 mM octanie sodu, 50 mM EACA, 25 µM NPGB, 10 mM benzamidynie, 10 mM EDTA, 40% glicerolu, pH 5,5.
Other Notes
Cooper, N.R. 1985. Adv. Immunol. 37, 151.
Ziccardi, R.J. and Cooper, N.R. 1977. J. Immunol. 118, 2047.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
204860204876204879
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Réka Á Kovács et al.
Frontiers in immunology, 11, 599771-599771 (2021-02-26)
Elements of the immune system particularly that of innate immunity, play important roles beyond their traditional tasks in host defense, including manifold roles in the nervous system. Complement-mediated synaptic pruning is essential in the developing and healthy functioning brain and
Yitian Cai et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(12), 3981-3990 (2017-10-27)
Anti-nuclear autoantibodies, which frequently target the nucleoli, are pathogenic hallmarks of systemic lupus erythematosus (SLE). Although the causes of these Abs remain broad and ill-defined, a genetic deficiency in C1 complex (C1qC1r2C1s2) or C4 is able to induce these Abs.
Yitian Cai et al.
The Journal of biological chemistry, 290(37), 22570-22580 (2015-08-02)
In infection, complement C1q recognizes pathogen-congregated antibodies and elicits complement activation. Among endogenous ligands, C1q binds to DNA and apoptotic cells, but whether C1q binds to nuclear DNA in apoptotic cells remains to be investigated. With UV irradiation-induced apoptosis, C1q
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
204873-200UG04055977219678