Przejdź do
203820
8-Bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP.
Synonim(y):
8-Bromo-cGMP, Br-cGMP, Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
693,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BrN5O7P · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.08
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
693,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3′,5′-cykliczny monofosforan guanozyny, 8-bromo, sól sodowa, Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4[nH]c(n[c](c4nc3Br)=O)N)CO1)O
InChI
1S/C10H11BrN5O7P/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(22-8)1-21-24(19,20)23-5/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,20)(H3,12,14,15,18)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1
InChI key
YUFCOOWNNHGGOD-UMMCILCDSA-N
General description
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP. Preferentially activates protein kinase G. Inhibits thrombin-stimulated arachidonic acid release in human platelets.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
protein kinase G
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 1 week at -20°C.
Other Notes
Kwak, B.R., and Jongsma, H.J. 1996. Mol. Cell. Biochem. 157, 93.
Perreault, T., and DeMarte, J. 1993. Am. J. Physiol. 264, H302.
Ruth, P., et al. 1991. Eur. J. Biochem.202, 1339.
Schwarzschild, M.A., and Zigmond, R.E. 1991. J. Neurochem.56, 400.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
370660370679370656
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
lyophilized
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 200 mg/mL
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
203820-25MG04055977204032