Przejdź do
20303M
1M MgCl2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
251,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352200
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
251,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20-30304053252583575