Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 units | Sprawdź dostępność w koszyku | 685,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
42029053
685,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
ambient
Preparation Note
5 years at room temperature
Analysis Note
For use to clear cell lysates prior to immunoprecipitation, ensuring a cleaner and more reproducible result. Ultrafiltration Spin-Columns are especially useful in situations where old or frozen lysates are used, or when cell debris has not been adequately cleared during cell lysis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Corning 8163 | manufacturer/tradename Corning 8170 | manufacturer/tradename Corning 8169 |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20-218 | 04053252363863 |