Przejdź do
20-201
Koktajl inhibitorów proteazy I
solid, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
Mieszanka inhibitorów proteazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
1310,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Koktajl inhibitorów proteazy I, The Protease Inhibitor Cocktail I controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Upstate®
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
Application
Use generally to inhibit serine, cysteine, aspartic, and metalloproteases
Physical form
2mM AEBSF, 1mM EDTA, 130μM Bestatin, E-64 14μM , 1μM Leupeptin, 0.3μM Aprotinin when reconstituted in 100ml of buffer; supplied as lyophilized powder
Preparation Note
5 years at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PIC0001P9599P8465
form
solid
form
(non-freezing liquid formulation )
form
DMSO solution
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koktajl inhibitorów proteazy I
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Możliwe przyczyny i potencjalne środki zaradcze dla wyzwań napotykanych w technice immunoprecypitacji-Western blot, która składa się z lizy komórek, tworzenia kompleksu przeciwciało-antygen (immunologicznego), wytrącania kompleksów immunologicznych i analizy metodą Western blot.
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20-20108436037123948