Przejdź do
20-156
LiCl Bufor do płukania kompleksu immunologicznego
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
24 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
624,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
624,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
wet ice
Application
LiCl Immune Complex Wash Buffer has been used in chromatin immunoprecipitation assays.[1][2]
Physical form
0.25M LiCl, 1% IGEPAL CA630, 1% deoxycholic acid (sodium salt), 1mM EDTA, 10mM Tris, pH 8.1.
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20-15420-15520-210
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Environment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geminin Orchestrates Somite Formation by Regulating Fgf8 and Notch Signaling.
Huang, et al.
BioMed Research International, 2018, 6543196-6543196 (2019)
TH 17 cells contribute to uveitis and scleritis and are expanded by IL-2 and inhibited by IL-27/STAT1
Amadi-Obi, et al.
Nature Medicine, 13(6), 711-718 (2007)
Minghui Chen et al.
PloS one, 14(8), e0221506-e0221506 (2019-08-24)
Expression of FosB gene in striatum is essential in addiction establishment. Activated glucocorticoid receptors (GRs) induce FosB gene expression in response to stressor. Therefore, elevation of FosB expression in striatum serves as one mechanism by which stress increases risk for
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20-15604053252402494