Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 24 mL | Sprawdź dostępność w koszyku | 716,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Research Category
All
All
Physical form
0.01% SDS, 1.1% Triton X- 100, 1.2mM EDTA, 16.7mM Tris-HCl, pH 8.1, 167mM NaCl.
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Magna ChIP® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| form liquid | form - | form - | form - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
signalword
Danger
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Masz już ten produkt?
GATA Transcription Factors Regulate the Expression of the Human Eosinophil-derived Neurotoxin (RNase 2) Gene.
Zhijun Qiu, Kimberly D Dyer, Zhihui Xie, Madeleine R?dinger, Helene F Rosenberg
The Journal of Biological Chemistry null
Lymphoid-affiliated genes are associated with active histone modifications in human hematopoietic stem cells.
Jerome Maes, Marta Maleszewska, Claire Guillemin, Francoise Pflumio, Emmanuelle Six et al.
Blood null
Yu-Hui Li et al.
Frontiers in oncology, 10, 567-567 (2020-05-22)
Global incidence and mortality associated with hepatocellular carcinoma (HCC) is steadily increasing. Metastasis-associated 1 (MTA1) can induce tumorigenesis and metastatic progression in HCC. However, the mechanistic details of MTA1-mediated regulation of HCC has not been completely defined. Epigenetic histone modification
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20-153 | 04053252273650 |
| SYNA501420-1EA | 04061832185361 |