Przejdź do
20-139
Sulfotlenek dimetylu
Synonim(y):
DMSO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
4 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cryopreservation: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Research Category
All
To be used to dilute compounds.
Physical form
Dimethyl Sulfoxide
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.8956934943-M41640-M
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20-13904053252734045
EP6001081910-1EA04022536230405
EP6001071310-1EA04022536228013