Przejdź do
197331
Inhibitor Bcl-2 II, YC137
The Bcl-2 Inhibitor II, YC137, also referenced under CAS 810659-53-1, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
Kwas 2-metoksykarbonyloamino-4-metylosulfanylo-masłowy, ester 4-(4,9-diokso-4,9-dihydronafto[2,3-d]tiazolo-2-iloamino)-fenylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21N3O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1150,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1Nc4ccc(cc4)OC(=O)C(NC(=O)OC)CCSC)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C24H21N3O6S2/c1-32-24(31)26-17(11-12-34-2)22(30)33-14-9-7-13(8-10-14)25-23-27-18-19(28)15-5-3-4-6-16(15)20(29)21(18)35-23/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,31)
InChI key
SFDSXIZFOOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalna dla komórek cząsteczka, która celuje w interakcję domeny BH3 i selektywnie indukuje apoptozę w komórkach z nadekspresją Bcl-2 (<300 nM w komórkach raka piersi MDA-MB435B). Wykazuje niewielki wpływ na różne komórki pierwotne i komórki zależne od Bcl-xL, nawet w stężeniach tak wysokich jak 5 µM. Hamuje wiązanie Bid BH3 z Bcl-2, blokując w ten sposób aktywność antyapoptotyczną Bcl-2.
Przepuszczalny dla komórek związek naftochinonowy, który selektywnie indukuje apoptozę komórek z nadekspresją Bcl-2 (<300 nM w komórkach raka piersi MDA-MB435B) z niewielkim wpływem na różne komórki pierwotne i komórki zależne od Bcl-xL, nawet w stężeniu 5 µM. Preferencyjnie wiąże Bcl-2 (Ki = 1,3 µM) i zakłóca jego interakcję z Bid BH3, blokując w ten sposób antyapoptotyczną aktywność Bcl-2. Wykazano, że indukuje uwalnianie cytochromu c z mitochondriów i aktywuje kaspazę-9.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 1,3 µM w wiązaniu Bcl-2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Real, P.J., et al. 2004. Cancer Res. 64, 7947.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
220486197333238811
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
197331-5MG04055977206081