Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H33N3O4S · xCH4O3S
Masa cząsteczkowa:
483.62 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN(CC)CC)OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C(C=C3)=CC(OC)=C3OC)\C#N.[xCH3SO3H]
General description
In vivo biodostępny (~87%; t1/2<5 min. podczas podawania p.o. i i.v.) i wysoce rozpuszczalny w wodzie (>100 mg/ml) prolek dietyloaminooctanu YHO-13177 (nr kat. 197227), który odwraca oporność na irynotekan za pośrednictwem BCRP w mysich modelach ksenograftów P388/BCRP i HCT116/BCRP oraz hamuje wzrost guza i znacząco zwiększa przeżywalność (100 lub 200 mg/kg, i.p.).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Yamazaki, R., et al. 2011. Mol. Cancer Ther.10, 1252.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 197228-25MG | 04055977206050 |