Przejdź do
1.94978
Kwas sulfaminowy
EMPLURA®
Synonim(y):
Sulfamic acid, Amidosulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.09
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Level
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
room temp
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas sulfaminowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c