Przejdź do
1.94600
Ksylen
low in sulfur (mixture of isomers), for analysisEMPARTA® ACS
Synonim(y):
Xylenes, Xylene mixture of isomers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
UNSPSC Code:
12191501
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Bp:
137-140 °C (lit.)
Vapor pressure:
18 mmHg ( 37.7 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
ACS reagent
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
product line
EMPARTA®
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ksylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
hearing organs, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2 + 108-88-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)