Przejdź do
194430
ABTS Chromofor, sól diamonowa
Synonim(y):
Kwas 2,2ʹ-azino-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowy), 2NH₄
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Sprawdź dostępność w koszyku
381,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N4O6S4 · (NH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.68
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.41
MDL number:
381,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Synthetic chemical)
Quality Level
description
RTECS - DL7002000
assay
≥98% (HPLC)
form
crystals, powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(cc1)N(\C(=N\N=C3/Sc4c(ccc(c4)[S](=O)(=O)O)N/3CC)\S2)CC.N.N
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
Useful as a substrate for ELISA; acts as a hydrogen donor in peroxidase reactions. Radical cation has absorption maximum at 414 nm.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C or for up to 4 months at -20°C.
Other Notes
Groome, N.P. 1980. J. Clin. Chem. Clin. Biochem.18, 345.
Childs, R.E. and Bardsley, W.G. 1975. Biochem. J.145, 93.
Legal Information
ABTS is a trademark of Boehringer Mannheim Corp.
ABTS is a trademark of Roche
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ABTS Chromofor, sól diamonowa
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
194430-1GM07790788048259