Przejdź do
1.93680
Czerwony tlenek rtęci(II)
EMPLURA®
Synonim(y):
Mercury(II) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.59
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Level
storage temp.
room temp
SMILES string
[Hg]=O
InChI
1S/Hg.O
InChI key
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Czerwony tlenek rtęci(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
21908-53-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)